Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC48756-1G
PC48756-250MG
APOSPC48756-1GEA
7150
NOK
APOSPC48756-1G
APOSPC48756-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₆BrFO₂S Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD29430786 CAS-nummer: 1404119-48-7 |