2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC48771-1G PC48771-5G PC48771-250MG
APOSPC48771-1GEA 5275 NOK
APOSPC48771-1G APOSPC48771-5G APOSPC48771-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline
Formel: C₆H₄ClFIN
MW: 271,459 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31629890
CAS-nummer: 2091569-03-6