2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48780-1G PC48780-250MG
APOSPC48780-1GEA 1975 NOK
APOSPC48780-1G APOSPC48780-250MG
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₃N₃O₄
MW: 261,114 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17168414
CAS-nummer: 35213-02-6