3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3-ethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC48787-1G PC48787-250MG PC48787-5G
APOSPC48787-1GEA 1425 NOK
APOSPC48787-1G APOSPC48787-250MG APOSPC48787-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃O
MW: 265,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31726319
CAS-nummer: 2366994-52-5
FN: 1993
ADR: 3,III