2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC48788-1G PC48788-250MG
APOSPC48788-1GEA 1700 NOK
APOSPC48788-1G APOSPC48788-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃O
MW: 265,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31726320
CAS-nummer: 2379918-32-6
FN: 1993
ADR: 3,III