4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48796-1G PC48796-250MG PC48796-5G
APOSPC48796-1GEA 3200 NOK
APOSPC48796-1G APOSPC48796-250MG APOSPC48796-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₅Cl₂FO₃
MW: 239,028 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31742296
CAS-nummer: 2365420-17-1