Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48798-1G PC48798-250MG
APOSPC48798-1GEA 6225 NOK
APOSPC48798-1G APOSPC48798-250MG
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate
Formel: C₆H₇ClF₂O₃
MW: 200,568 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24477415
CAS-nummer: 933772-60-2