(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (2,6-Difluoro-3-pyridyl)methanol
PC48932-1G PC48932-500MG PC48932-5G
APOSPC48932-1GEA 3475 NOK
APOSPC48932-1G APOSPC48932-500MG APOSPC48932-5G
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145,107 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12911481
CAS-nummer: 1105510-11-9