1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC48952-1G PC48952-250MG
APOSPC48952-1GEA 7075 NOK
APOSPC48952-1G APOSPC48952-250MG
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
MW: 335,34 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2135861-24-2