6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC49005-1G PC49005-5G
APOSPC49005-1GEA 965 NOK
APOSPC49005-1G APOSPC49005-5G
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18071061
CAS-nummer: 1257535-00-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III