3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-4-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-2-bromo-3-fluoroanisole
PC49008-1G PC49008-250MG
APOSPC49008-1GEA 3450 NOK
APOSPC49008-1G APOSPC49008-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
MW: 220,039 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18071064
CAS-nummer: 1257535-12-8