3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC49009-1G PC49009-5G
APOSPC49009-1GEA 270 NOK
APOSPC49009-1G APOSPC49009-5G
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,003 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12407090
CAS-nummer: 103977-79-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III