2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49020-1G PC49020-5G
APOSPC49020-1GEA 1150 NOK
APOSPC49020-1G APOSPC49020-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₆F₄
MW: 190,138 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18909663
CAS-nummer: 1298094-29-7
FN: 1993
ADR: 3,II