3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: [5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride
PC49039-1G PC49039-500MG
APOSPC49039-1GEA 4200 NOK
APOSPC49039-1G APOSPC49039-500MG
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride
Formel: C₇H₇F₃N₂·2ClH
MW: 249,061 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16988625
CAS-nummer: 1020747-92-5