3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC49072-1G PC49072-5G
APOSPC49072-1GEA 1075 NOK
APOSPC49072-1G APOSPC49072-5G
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236,163 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09025397
CAS-nummer: 916420-73-0