5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetylene, 5-Ethynyl-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC49132-1G PC49132-250MG PC49132-5G
APOSPC49132-1GEA 2050 NOK
APOSPC49132-1G APOSPC49132-250MG APOSPC49132-5G
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₄F₃N
MW: 171,119 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13189725
CAS-nummer: 1196155-24-4