2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Fluoro-3-methylpyridin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline
PC49135-1G PC49135-250MG
APOSPC49135-1GEA 8000 NOK
APOSPC49135-1G APOSPC49135-250MG
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,138 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21648440
CAS-nummer: 1372103-93-9