2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline, (3-Fluoro-5-methylpyridin-2-yl)acetylene
PC49136-1G PC49136-250MG
APOSPC49136-1GEA 1900 NOK
APOSPC49136-1G APOSPC49136-250MG
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,138 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21648441
CAS-nummer: 1372103-91-7