2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-Amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-Bromo-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49164-1G PC49164-250MG
APOSPC49164-1GEA 6225 NOK
APOSPC49164-1G APOSPC49164-250MG
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₃NO
MW: 268,031 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18071073
CAS-nummer: 1233967-22-0