2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-4-(methylthio)aniline, 4-Amino-3-fluorothioanisole
PC49180-1G PC49180-25G PC49180-5G
APOSPC49180-1GEA 540 NOK
APOSPC49180-1G APOSPC49180-25G APOSPC49180-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Formel: C₇H₈FNS
MW: 157,209 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18909665
CAS-nummer: 76180-33-1
FN: 2810
ADR: 6.1,III