4-Fluoroindoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Dihydro-4-fluoro-1H-indole
PC49192-1G PC49192-250MG
APOSPC49192-1GEA 2175 NOK
APOSPC49192-1G APOSPC49192-250MG
4-Fluoroindoline
4-Fluoroindoline
Formel: C₈H₈FN
MW: 137,154 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07371634
CAS-nummer: 552866-98-5