5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49220-1G PC49220-250MG
APOSPC49220-1GEA 13675 NOK
APOSPC49220-1G APOSPC49220-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235,011 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19441791
CAS-nummer: 1313588-93-0