5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49235-1G PC49235-250MG
APOSPC49235-1GEA 3150 NOK
APOSPC49235-1G APOSPC49235-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅BrF₃N₃
MW: 256,023 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22375529
CAS-nummer: 1374652-48-8