5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(5-Carboxythien-2-yl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC4924-100MG PC4924-1G
APOSPC4924-100MGEA 895 NOK
APOSPC4924-100MG APOSPC4924-1G
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
MW: 276,235 g/mol
Smeltepunkt: 212…215 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00206674
CAS-nummer: 223499-20-5