2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49250-250MG PC49250-500MG
APOSPC49250-250MGEA 520 NOK
APOSPC49250-250MG APOSPC49250-500MG
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Formel: C₅H₃BrF₂S
MW: 213,043 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22378823
CAS-nummer: 924646-90-2