5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-(5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenyl)methylamine, 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)nitrobenzene
PC49258-1G PC49258-250MG
APOSPC49258-1GEA 3225 NOK
APOSPC49258-1G APOSPC49258-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₇H₆BrFN₂O₂
MW: 249,037 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22415277
CAS-nummer: 1396503-81-3