3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49290-1G PC49290-5G PC49290-250MG
APOSPC49290-1GEA 2700 NOK
APOSPC49290-1G APOSPC49290-5G APOSPC49290-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene
Formel: C₅H₃BrF₂S
MW: 213,043 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22580723
CAS-nummer: 1403667-53-7