4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-iodophenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC49291-1G PC49291-25G PC49291-5G
APOSPC49291-1GEA 465 NOK
APOSPC49291-1G APOSPC49291-25G APOSPC49291-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366,902 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18398076
CAS-nummer: 154065-33-5