4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 2-Borono-5-bromobenzotrifluoride, (4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC49292-1G PC49292-5G PC49292-25G
APOSPC49292-1GEA 770 NOK
APOSPC49292-1G APOSPC49292-5G APOSPC49292-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
MW: 268,824 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18447612
CAS-nummer: 1394346-22-5