4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 5-Borono-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC49294-1G PC49294-250MG PC49294-5G
APOSPC49294-1GEA 1700 NOK
APOSPC49294-1G APOSPC49294-250MG APOSPC49294-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
MW: 268,824 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13181652
CAS-nummer: 1310383-25-5