2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Chloro-2-ethenyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3-vinylbenzotrifluoride
PC49303-1G PC49303-250MG
APOSPC49303-1GEA 1800 NOK
APOSPC49303-1G APOSPC49303-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₆ClF₃
MW: 206,592 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08461655
CAS-nummer: 828267-49-8
FN: 1993
ADR: 3,III