2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Trifluoromethoxy)anthranilonitrile, 2-Cyano-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC49304-1G PC49304-5G
APOSPC49304-1GEA 2300 NOK
APOSPC49304-1G APOSPC49304-5G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,133 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06408813
CAS-nummer: 549488-77-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III