1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49311-1G PC49311-5G PC49311-250MG
APOSPC49311-1GEA 715 NOK
APOSPC49311-1G APOSPC49311-5G APOSPC49311-250MG
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Formel: C₁₀H₅F
MW: 144,145 g/mol
Smeltepunkt: 86…89 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22580725
CAS-nummer: 137000-66-9