2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Formyl-2-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxaldehyde
PC49315-1G PC49315-250MG
APOSPC49315-1GEA 3325 NOK
APOSPC49315-1G APOSPC49315-250MG
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
MW: 175,108 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06410678
CAS-nummer: 108338-20-1