2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-4-fluoroanthranilonitrile, 4-Bromo-2-cyano-5-fluoroaniline
PC49323-1G PC49323-250MG PC49323-5G
APOSPC49323-1GEA 645 NOK
APOSPC49323-1G APOSPC49323-250MG APOSPC49323-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23098943
CAS-nummer: 1334331-01-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III