3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3-ethenyl-2-fluorobenzene, 1-Bromo-2-fluoro-3-vinylbenzene
PC49324-1G PC49324-250MG PC49324-5G
APOSPC49324-1GEA 4000 NOK
APOSPC49324-1G APOSPC49324-250MG APOSPC49324-5G
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
3-Bromo-2-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
MW: 201,036 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23098944
CAS-nummer: 871223-88-0
FN: 1993
ADR: 3,III