2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Difluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1,3-Difluoro-4-ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49345-1G PC49345-250MG
APOSPC49345-1GEA 4925 NOK
APOSPC49345-1G APOSPC49345-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₅F₅
MW: 208,128 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24369700
CAS-nummer: 1432075-80-3
FN: 1993
ADR: 3,III