4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-ethynylbenzotrifluoride, 1-Bromo-4-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49346-1G PC49346-250MG
APOSPC49346-1GEA 1775 NOK
APOSPC49346-1G APOSPC49346-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
MW: 249,027 g/mol
Smeltepunkt: 50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24369704
CAS-nummer: 142476-42-4