2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC49347-1G PC49347-250MG
APOSPC49347-1GEA 10575 NOK
APOSPC49347-1G APOSPC49347-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel: C₇H₅BrF₃NOS
MW: 288,085 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24369703
CAS-nummer: 1432075-81-4