2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49360-1G PC49360-250MG
APOSPC49360-1GEA 9300 NOK
APOSPC49360-1G APOSPC49360-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel: C₇H₃F₃INO₃S
MW: 365,068 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24850032
CAS-nummer: 1440535-09-0