2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-toluidine
PC49364-1G PC49364-250MG PC49364-5G
APOSPC49364-1GEA 4050 NOK
APOSPC49364-1G APOSPC49364-250MG APOSPC49364-5G
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄F₄N₂O₂
MW: 224,112 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24850038
CAS-nummer: 1440535-15-8