6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-cresol, 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
PC49372-1G PC49372-250MG
APOSPC49372-1GEA 3575 NOK
APOSPC49372-1G APOSPC49372-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225,097 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24850033
CAS-nummer: 1440535-08-9
FN: 2810
ADR: 6.1,III