3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49400-1G PC49400-250MG
APOSPC49400-1GEA 2325 NOK
APOSPC49400-1G APOSPC49400-250MG
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₃BrFN₃O₂
MW: 260,02 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31745720
CAS-nummer: 2379918-59-7