1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49405-1G PC49405-250MG PC49405-5G
APOSPC49405-1GEA 325 NOK
APOSPC49405-1G APOSPC49405-250MG APOSPC49405-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31793563
CAS-nummer: 2366994-58-1