4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49407-1G PC49407-250MG PC49407-5G
APOSPC49407-1GEA 5375 NOK
APOSPC49407-1G APOSPC49407-250MG APOSPC49407-5G
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD17677330
CAS-nummer: 769159-85-5