1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49408-1G PC49408-250MG PC49408-5G
APOSPC49408-1GEA 430 NOK
APOSPC49408-1G APOSPC49408-250MG APOSPC49408-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31793564
CAS-nummer: 2366994-61-6