2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49409-1G PC49409-250MG PC49409-5G
APOSPC49409-1GEA 380 NOK
APOSPC49409-1G APOSPC49409-250MG APOSPC49409-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31793565
CAS-nummer: 2366994-55-8