1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49410-1G PC49410-250MG PC49410-5G
APOSPC49410-1GEA 395 NOK
APOSPC49410-1G APOSPC49410-250MG APOSPC49410-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31793566
CAS-nummer: 2366994-63-8