2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49412-1G PC49412-250MG PC49412-5G
APOSPC49412-1GEA 5875 NOK
APOSPC49412-1G APOSPC49412-250MG APOSPC49412-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31793568
CAS-nummer: 2088324-31-4