2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49413-1G PC49413-250MG PC49413-5G
APOSPC49413-1GEA 5875 NOK
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG APOSPC49413-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31793569
CAS-nummer: 2366994-57-0